Merck
全部照片(3)
重要文件
723185
Sigma-Aldrich
1,1,1-三(2-溴异丁酰氧甲基)乙烷
97%
同義詞:
3f-BiB, 三官能引发剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H27Br3O6
CAS號碼:
分子量::
567.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
54-60 °C
SMILES 字串
CC(C)(Br)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C17H27Br3O6/c1-14(2,18)11(21)24-8-17(7,9-25-12(22)15(3,4)19)10-26-13(23)16(5,6)20/h8-10H2,1-7H3
InChI 密鑰
VLRDGSDXAISNJF-UHFFFAOYSA-N
應用
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of trifunctional polymers.[1][2][3]
Polymerization will occur at three sites creating a three-arm star polymer.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 36, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
文章
查找如何利用原子转移自由基聚合(ATRP)工具合成明确的官能化聚合物。
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
條款
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
華威大學 Dave Haddleton 教授研究小組展示的 ATRP 聚合程序。