生物源
non-animal source
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
≥98%
形狀
crystalline powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 25 mg/mL
SMILES 字串
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
- 作为蓝氏贾第鞭毛虫培养用胰蛋白酶-酵母提取物-铁血清(TYI-S-33)培养基的补充物,通过Dulbecco′s改良Eagles培养基(DMEM)配制酶溶液,建立海马培养模型
- 研究其对丙烯酰胺致睾丸毒性的保护作用
- 制备精子超低温保存的三羧酸冻存液
- 作为木瓜蛋白酶消化液的添加剂
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel 用於快速 RNA 翻譯。從您的 RNA 序列快速輕鬆地找出哪個氨基酸被翻譯出來。
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Chromatograms
application for HPLC我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務