重要文件
711179
Sigma-Aldrich
vBRIDP
97%
同義詞:
二叔丁基(1-甲基-2,2-二苯基乙烯基)膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H31P
CAS號碼:
分子量::
338.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
130-133 °C
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31P/c1-18(24(22(2,3)4)23(5,6)7)21(19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,1-7H3
InChI 密鑰
CYGZMOQFIMJEIT-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst for:
  • Preparation of biphenyls
  • Amination of aryl bromides and chlorides
法律資訊
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。US6455720
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago