化驗
≥98.0% (C, elemental analysis)
形狀
solid
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Pd]CC=C.Cl[Pd]CC=C
InChI
1S/2C3H5.2ClH.2Pd/c2*1-3-2;;;;/h2*3H,1-2H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
TWKVUTXHANJYGH-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
- 用于有机溴化物的硅烷基化。
- 通过醛与芳基卤化物的偶联反应合成α-芳基羰基化合物。
- 通过 C-H 官能化与芳基卤化物进行交叉偶联反应制备各种芳基噻吩衍生物。
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.