文件
693383
Sigma-Aldrich
cBRIDP
同義詞:
Mo-Phos, 二叔丁基(2,2-二苯基-1-甲基-1-环丙基)膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H33P
CAS號碼:
分子量::
352.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
87-91 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1(C)CC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H33P/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)23(7)18-24(23,19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,18H2,1-7H3
InChI 密鑰
QMLPJDVGNRHGJQ-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
与 Takasago 联合销售,仅供研究目的。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
條款
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
TPGS-750-M 表面活化劑可在室溫下於水中進行各種反應,提高合成的效率與多樣性。
相關內容
TPGS-750-M, a second generation surfactant, may be used in the Buchwald-Hartwig Amination Reaction in Water at Room Temperature.