重要文件
663344
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-反式-1-氨基-2-茚醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11NO
CAS號碼:
分子量::
149.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]/D +23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
N[C@@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
LOPKSXMQWBYUOI-IUCAKERBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)