重要文件
636673
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺-15N2,d8
98 atom % 15N, 98 atom % D, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D
CAS號碼:
分子量::
142.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
232 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
InChI 密鑰
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)