文件
579866
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺-4-13C 一水合物
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2N13COCH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS號碼:
分子量::
151.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O.N[C@@H](C[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i3+1;
InChI 密鑰
RBMGJIZCEWRQES-FWGDTYFGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3