文件
722839
Sigma-Aldrich
间羟基肉桂酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
同義詞:
间羟基肉桂酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
CAS號碼:
分子量::
167.14
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
193-195 °C (lit.)
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
InChI 密鑰
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3