重要文件
672947
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺-d8
97 atom % D, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
D2NCOCD2CD(ND2)CO2D
分子量::
140.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
232 °C (dec.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD5
InChI 密鑰
DCXYFEDJOCDNAF-OSRDDZQHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)