重要文件
616214
Sigma-Aldrich
L-赖氨酸-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 盐酸盐
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H · HCl
分子量::
190.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D2;
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-RLIARQKESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1