重要文件
485772
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
同義詞:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-Fmoc
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(HN-Fmoc)CD2CO2H
CAS號碼:
分子量::
299.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
InChI 密鑰
NDKDFTQNXLHCGO-KNXIQCGSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)