文件
490008
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OH-15N
98 atom % 15N
同義詞:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic-15N acid, L-Glutamic acid-15N, N-Fmoc
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
CAS號碼:
分子量::
370.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
光學活性
[α]20/D −22°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
185-188 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i21+1
InChI 密鑰
QEPWHIXHJNNGLU-ZKBIZJTASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3