重要文件
612057
Supelco
尼古丁溶液 溶液
NMR reference standard, 2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14N2
分子量::
162.23
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
NMR reference standard
品質等級
成份
TMS, 0.05%
濃度
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
形式
single component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)