重要文件
564990
Sigma-Aldrich
N,N-二乙基-1,1,2,3,3,3-六氟丙胺
同義詞:
Ishikawa 试剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3CHFCF2N(C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
223.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
折射率
n20/D 1.3460 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
密度
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
CCN(CC)C(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11F6N/c1-3-14(4-2)7(12,13)5(8)6(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
GC分析包括Et2NCF=CFCF3(两种异构体),均为活性氟化剂。
應用
可用于氟化反应。[1]
用于以下反应的反应物:
  • 氢氟碳化合物的Friedel-Crafts型芳基化
  • 抗生素的微生物羟基化
  • 三烷基胺和四烷基铵盐的电化学氟化
  • 拟除虫菊酯的氟化
用于合成以下物质的反应物:
  • γ-羟基-α-氟-α-三氟甲基羧酰胺
  • 氟苯尼考和甲砜霉素
能够在不饱和醇中插入氟代(三氟甲基)亚甲基部分。[2]
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ogu, K-i et al
Tetrahedron Letters, 39, 305-305 (1998)
Koch, G. et al
Synlett, 693-693 (2004)