Merck
全部照片(5)
文件
205273
Sigma-Aldrich
四异丙醇钛
97%
同義詞:
TTIP, 钛酸异丙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS號碼:
分子量::
284.22
Beilstein:
3679474
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
core: titanium
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
四异丙醇钛(IV)是一种钛基配位化合物,通常用于烯丙醇的夏普莱斯不对称环氧化反应(asymmetric Sharpless epoxidation reaction)。这种成分还可用作合成环丙烷的Kulinkovich反应的催化剂。
應用
常作为前体用于制备二氧化钛 (TiO2)
通过两步溶胶-凝胶法从钛酸异丙酯形成的新型金属氧化物/膦酸盐杂化物。 钛酸锶钡薄膜起始物质。用于合成介孔钛硅材料,后者是一种可能用于放射废物清洁的离子交换材料。 参与合成TiO2纳米晶体紫精电子受体复合体构成的异超分子,后者的光诱导电子转移特性已经过研究。
包裝
推荐将25 mL的Sure/Seal瓶作为一次性使用。 重复的刺穿可能会导致产品性能的下降。
法律資訊
Dorf Ketal 制造
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Asymmetric epoxidation of allylic alcohols: the Katsuki-Sharpless epoxidation reaction
Katsuki T and Martin V
Organic Reactions, 48(3), 1-299 (2004)
Al-Jufairi, N.
Materials Science Forum, 517, 165-172 (2006)
Titanium (IV) isopropoxide-catalyzed formation of 1-substituted cyclopropanols in the reaction of ethylmagnesium bromide with methyl alkanecarboxylates
Kulinkovich OG, et al.
Synthesis, 3, 234-234 (1991)
Ethers, Epoxides, and Sulfides
Organic Chemistry (2008)
J A Darr et al.
IEE proceedings. Nanobiotechnology, 152(3), 109-111 (2006-01-31)
Surfactant-coated amorphous titania nanospheres have been synthesised using templating 'water-in-supercritical carbon dioxide' emulsion droplets; the process represents a clean and controlled method for the manufacture of high-purity nanoparticles.
文章
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
二氧化鈦的應用:半導體材料特性與多樣化功能。