重要文件
562149
Sigma-Aldrich
2-溴苄基溴化镁 溶液
0.25 M in diethyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4CH2MgBr
CAS號碼:
分子量::
274.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.25 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
密度
0.770 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Mg]Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)