文件
678333
Sigma-Aldrich
2-三正丁基甲锡烷基吡啶
85%
同義詞:
(2-吡啶基)三丁基锡烷, 2-(三丁基锡)吡啶, 2-吡啶基三-n-正丁基锡, Bu3SnPy, 三丁基-2-吡啶基锡
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C5H4NSn((CH2)3CH3)3
CAS號碼:
分子量::
368.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
85%
密度
1.137 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
應用
作为结构单元用于高效钯催化合成 2-吡啶基氮杂薁,这是一种表现出 pH 和阳离子金属依赖性发射光谱的双齿配体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.0 °F - closed cup
閃點(°C)
23.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 48, 4471-4471 (2007)