重要文件
552216
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-四氟苯乙醚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5OCF2CF2H
CAS號碼:
分子量::
194.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)C(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H6F4O/c9-7(10)8(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
GRDIVJPQARIBNZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
115.0 °F - closed cup
閃點(°C)
46.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)