化驗
98%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
涉及的反应物:
- 霍-沃二氏反应
- 分子内 Heck 类环化和异构化
- Tsuji-Trost 类反应
- 分子内芳炔反应
- 醛的合成
Horner-Emmons-Wadsworth 试剂,近来用于通过 (S)-环氧丙烷合成手性 2-甲基环丙烷羧酸。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Organic Process Research & Development, 11, 689-689 (2007)
International journal of peptide and protein research, 39(3), 273-277 (1992-03-01)
Racemic "carba" pseudo-dipeptide units such as Gly-psi(CH2-CH2)-D,L-Xaa were obtained either through the Horner-Emmons condensation of N-tert.-butyloxycarbonyl-beta alaninal with the appropriate substituted triethyl phosphonacetate, or from commercially available 3-carbethoxy-2-piperidone.