文件
465836
Sigma-Aldrich
2,5-双(三氟甲基)苄基溴
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3)2C6H3CH2Br
CAS號碼:
分子量::
307.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
密度
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(c(CBr)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
CHSQGVCRNVEWIA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter