文件
258571
Sigma-Aldrich
2,2-二氯丙烷
98%
同義詞:
异丙基二氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CCl2CH3
CAS號碼:
分子量::
112.99
Beilstein:
1731150
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
InChI 密鑰
ZEOVXNVKXIPWMS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
人们对吸附在几种模型矿物固体的微孔中的 2,2-二氯丙烷的脱卤化氢反应进行了研究。人们通过热和 X 射线粉末衍射实验研究了 2,2-二氯丙烷的多晶型现象
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
23.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-5.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Hefa Cheng et al.
Environmental science & technology, 42(8), 2879-2885 (2008-05-24)
Nanometer scale pores are ubiquitous in porous geologic media (soils and sediments). Sorption of organic contaminants in micropores (< or = 2 nm) can inhibittheir hydrolytic transformation due to the limited availability of reactive water within hydrophobic micropore spaces. As
Polymorphism of 2, 2-dichloropropane: Crystallographic characterization of the ordered and disordered phases.
Negrier P, et al.
Chemistry of Materials, 14(5), 1921-1929 (2002)