重要文件
545848
Sigma-Aldrich
4-乙酰胺基-2-甲氧基-5-硝基苯甲酸甲酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CO2CC6H2(NHCOCH3)(OCH3)NO2
CAS號碼:
分子量::
268.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(c(NC(C)=O)cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12N2O6/c1-6(14)12-8-5-10(18-2)7(11(15)19-3)4-9(8)13(16)17/h4-5H,1-3H3,(H,12,14)
InChI 密鑰
AGSSDWHUSPSVFS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)