化驗
90%
雜質
~1% 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
~5% 4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)Sc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H5F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChI 密鑰
OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Enthalpy of vaporization of 4-(trifluoromethylthio)benzaldehyde at boiling point (492.15K) is 43.130kjoule/mol.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)