文件
151769
Sigma-Aldrich
4-哌啶酮单水合物 盐酸盐
98%
同義詞:
4,4-哌啶二醇 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H9NO · HCl · H2O
CAS號碼:
分子量::
153.61
Beilstein:
3916558
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
94-96 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
應用
基于Ugi多组分反应(MCR)的亚反应,将4-哌啶酮一水合物盐酸盐用于产生化合物库
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Microchip-based synthesis and total analysis systems (?SYNTAS): chemical microprocessing for generation and analysis of compound libraries.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 514-518 (2001)