重要文件
491667
Sigma-Aldrich
丙酮-13C3
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH313CO13CH3
CAS號碼:
分子量::
61.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-VMIGTVKRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)