Merck
全部照片(5)
文件
444863
Sigma-Aldrich
丙酮-D6
99.9 atom % D
同義詞:
氘代丙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3COCD3
CAS號碼:
分子量::
64.12
Beilstein:
1702935
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.11
蒸汽密度
2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
同位素純度
99.9 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
包裝
Sure/Seal of 100 mL
ampule of 0.5 mL, 0.6 mL, 10 mL
glass bottle of 10, 25, 50 mL
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
GC/MS: suitable
NMR: suitable
雜質
≤0.0500% water
water
折射率
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
丙酮-d 6 是一种氘代 NMR 溶剂,可用于基于 NMR 的研究和分析。已对其红外和拉曼光谱进行了分析。丙酮-d 6 和甲烷混合物的热解和光解已作为温度的函数进行了研究。在汞催化剂存在下,重水与丙炔 d 4 反应制得。
應用
丙酮-d 6 可能作为内标物,采用顶空固相微萃取和气相色谱-质谱法检测水中的醛和丙酮。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The Pyrolysis and Photolysis of Acetone-d6 in the Presence of Methane.
McNesby JR and Gordon AS.
Journal of the American Chemical Society, 76(16), 4196-4198 (1954)
Hyun-Ji Kim et al.
Journal of separation science, 34(6), 693-699 (2011-02-15)
We describe a simple and automatic method to determine nine aldehydes and acetone simultaneously in water. This method is based on derivatization with 2,2,2-trifluoroethylhydrazine (TFEH) and consecutive headspace-solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. Acetone-d(6) was used as the internal standard.
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 22(4), 593-614 (1966)
Neue Synthese von Aceton-d6.
Hunziker H, et al.
Helvetica Chimica Acta, 45(1), 59-62 (1962)
Ofentse Mazimba et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6564-6569 (2014-12-03)
A series of 3-nitrochalcones have been synthesized enroute towards fused ring pyrazolones and isoxazolones. Base catalyzed condensation of the chalcones with ethylacetoacetate yielded cyclohexenones in good yields (74-76%). The treatment of cyclohexenones with hydrazine hydrate or hydroxylamine chloride in the