蒸汽壓力
52 mmHg ( 37 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
濃度
20 wt. % in H2O
技術
protein expression: suitable
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H][13C]([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
InChI 密鑰
WSFSSNUMVMOOMR-OUBTZVSYSA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup