Merck
全部照片(3)
重要文件
302538
Sigma-Aldrich
3-氰基苯甲酰氯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NCC6H4COCl
CAS號碼:
分子量::
165.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
bp
125-129 °C/11 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
nitrile
SMILES 字串
ClC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4H
InChI 密鑰
RPESZQVUWMFBEO-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Cyanobenzoyl chloride was used in preparation of 3-cyanobenzoyl-glycine methyl ester and 6A,6D-bis[3-(aminomethyl)benzoyl-glycyl-amino]-6A,6D-dideoxy-β-cyclodextrin.[1]
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
N Schaschke et al.
Chemistry & biology, 8(4), 313-327 (2001-04-28)
Human beta-tryptase is a mast cell specific trypsin-like serine protease that is thought to play a key role in the pathogenesis of diverse allergic and inflammatory disorders like asthma and psoriasis. The recently resolved crystal structure revealed that the enzymatically