化驗
97%
mp
145-149 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
4-(二甲基氨基)苯甲酰氯也称为 4-(氯甲酰基)-N,N-二甲基苯胺。
据报道该材料对水分极其敏感。在惰性气氛下处理
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter