重要文件
218456
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-氧代丁酰乙酯
97%
同義詞:
3-甲基-2-氧代丁酸乙酯, 3-甲基-2-酮丁酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCOCOOCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
144.17
Beilstein:
1756668
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.410 (lit.)
bp
62 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate reacts with a variety of allyl halides in the presence of indium to afford hydroxy unsaturated carbonyl compounds[1]. Conformational behaviour of ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was investigated using solution FTIR in combination with ab initio calculations[2].
應用
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was used in the synthesis of (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropyl hexanoic acid[3].
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The synthesis of (2S, 4S, 5S)-5-(N-BOC)-amino-6-cyclohexyl-4-hydroxy-2-isopropyl-hexanoic acid lactone, an hydroxyethylene dipeptide isostere precusor.
Chakravarty PK, et al.
Tetrahedron Letters, 30(4), 415-418 (1989)
Conformational isomerism of a-ketoesters. A FTIR and ab initio study.
Ferri D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 221-227 (2000)
A convenient allylation of 1, n-dicarbonyl compounds using organoindium reagents.
Lee PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(12), 1380-1384 (2001)