文件
8.06617
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
for synthesis
同義詞:
Ethyl pyruvate, Pyruvic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8O3
CAS號碼:
分子量::
116.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
210-511-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
144-146 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
轉變溫度
flash point 52 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.049
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup