重要文件
18853
Sigma-Aldrich
1,2-丁二烯
≥99.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=C=CHCH3
CAS號碼:
分子量::
54.09
Beilstein:
1730808
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0% (GC)
技術
NMR: suitable (13C-NMR)
bp
10.8 °C (lit.)
SMILES 字串
CC=C=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h4H,1H2,2H3
InChI 密鑰
QNRMTGGDHLBXQZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
压力罐
其他說明
可能实行销售限制
控制閥
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ralf I Kaiser et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(32), 6181-6190 (2014-08-02)
The reactions of the 4-tolyl radical (C6H4CH3) and of the D7-4-tolyl radical (C6D4CD3) with 1,2-butadiene (C4H6) have been probed in crossed molecular beams under single collision conditions at a collision energy of about 54 kJ mol(-1) and studied theoretically using