重要文件
83547
Sigma-Aldrich
Regulation valve
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
品質
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
一般說明
All strained parts are of V4A-steel
其他說明
Sales restrictions may apply
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)