文件
175773
Sigma-Aldrich
环己醇-d12
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
同義詞:
六氢苯酚-d12
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6D11OD
CAS號碼:
分子量::
112.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽壓力
1 mmHg ( 21 °C)
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
自燃溫度
572 °F
expl. lim.
12.25 %
折射率
n20/D 1.4608 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+12
SMILES 字串
[2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D
InChI 密鑰
HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup