重要文件
480452
Sigma-Aldrich
环己烯-d10
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6D10
CAS號碼:
分子量::
92.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI 密鑰
HGCIXCUEYOPUTN-KYJNQUCMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)