重要文件
591718
Sigma-Aldrich
三甲基-d9-胺 氯化氘
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CD3)3N·DCl
CAS號碼:
分子量::
105.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
Cl[2H].[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;/hD
InChI 密鑰
SZYJELPVAFJOGJ-HMROAWRFSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)