重要文件
336459
Sigma-Aldrich
甘氨酸-2,2-d2
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NCD2CO2H
CAS號碼:
分子量::
77.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-DICFDUPASA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Marc Hennequart et al.
Nature communications, 12(1), 6176-6176 (2021-10-28)
Serine is a non-essential amino acid that is critical for tumour proliferation and depletion of circulating serine results in reduced tumour growth and increased survival in various cancer models. While many cancer cells cultured in a standard tissue culture medium