Merck
首頁COVID-19
COVID-19
COVID-19新型冠状病毒检测、特征鉴定、疫苗和治疗制剂生产
COVID-19新型冠状病毒检测、特征鉴定、疫苗和治疗制剂生产
加速您的COVID-19应对速度、疫苗研究和治疗制剂开发
作为生命科学全球供应商,我们随时准备帮助应对COVID-19疫情。从用于检测、特征鉴定的原材料及科研产品的供应到生产,相关产品和服务已经汇总到一个页面中便于查找和参考。
目前,COVID-19的传播及其对公共健康的影响不断发酵。在这段特殊时期里,我们致力于为研究人员、开发人员和制造商提供必要的产品和服务,以帮助他们应对COVID-19。因此,我们的首要任务仍然是确保员工的安全和福利、满足客户的需求、及时提供准确的信息并确保业务连续性。
我们已经动员了一支全球专题工作小组,积极评估我们的产品和主要原材料供应商的整体供应链,以尽量避免任何潜在的供应中断。我们通过业务连续性计划,继续努力为所有市场的客户提供支持,并为世界各地的科研工作持续提供帮助,为他们提供支持COVID-19检测及疫苗和治疗制剂开发所需的产品和服务。
需要咨询COVID-19相关产品?我们的技术专家可以第一时间提供帮助。
如需当地语言支持,可点击此处获取当地联系信息。
病毒检测
我们致力于为研究人员提供各类试剂和技术创新,第一时间为应对COVID-19爆发贡献力量。探索我们的病毒RNA纯化、RT-PCR、RT-qPCR和免疫测定产品以及适用于新型冠状病毒诊断分析产品开发的辅助试剂。
查看我们有关免疫检测和分子诊断检测方法开发的解决方案。
COVID-19 qPCR 检测方案设计、引物、探针及对照
我们的科学家已开发出针对COVID-19的qPCR检测方案,可公开使用。  了解以下设计方案,回顾我们现有COVID-19靶标检测的检测方案设计和反应性,引物和探针设计以及遗传分析的信息。
仅供研究使用。  不可用于诊断流程。
COVID-19 qPCR检测方案
SARS阳性对照qPCR检测方案
预设计引物及探针
我们的上述qPCR检测方案设计,可直接自订购KiCqStart®产品线。
定制引物及探针
获取定制引物及探针的报价,请发送邮件至dnaoligos@milliporesigma.com
定制阳性对照
SARS-CoV-2病毒具有正义ssRNA基因组。我们提供靶向该基因组区域的体外转录ssRNA,可作为阳性对照。我们可以合成150到420个核苷酸的定制序列(为确保顺利生产,请勿提供包含反向重复和重复的序列)。
如需询价或获取额外支持,烦请邮件联系sirnarequest@milliporesigma.com
COVID-19 qPCR 检测方案设计、引物、探针及对照
为了支持质量保证工作,SARS-CoV-2能力验证试剂盒供为实时RT-PCR等检测法而设计,通过核酸扩增检测病毒RNA。报告结果可同时提供定性结果,以及各种定量性质,如Cq(Ct)值和效力。
分子分析及辅助试剂
SARS-CoV-2阳性对照
单链RNA(ssRNA)标准材料,可在实时RT-PCR分析中用作冠状病毒SARS-CoV-2的阳性质量对照样品。
RT-PCR 分析
在此汇总的用于病毒遗传学研究的试剂和工具包括用于病毒RNA纯化的核酸纯化(NAP)试剂盒、用于RT-PCR和定量RT-PCR的高效系统及cDNA合成试剂盒等。一步法试剂盒可简化和加速基因扩增。病毒RNA提取缓冲液可裂解病毒微粒并稳定唾液中的RNA,让RNA可通过RT-qPCR进行直接分析,而无需其他纯化步骤。
免疫测定法
抗体和抗原
*新品* 病毒抗原检测开发抗体
经侧向层析检测和 ELISA 应用验证的抗 SARS-CoV-2 核衣壳的小鼠单克隆抗体。
*新品* SARS-CoV-2 抗原
经侧向层析检测应用验证的 2019nCoV 核衣壳全长抗原。
用于血清学检测开发的抗体
在血清学检测方案开发中,针对全血中人类免疫球蛋白亚类(IgG、IgM、IgA)的抗体产品作用巨大。经过侧向层析检测和ELISA应用验证的小鼠抗人IgG和IgM单克隆抗体。
微球和纳米粒子
可增强定量侧向层析检测方案开发的 Estapor® Europium 荧光微球。更长的斯托克位移、更低的背景噪音、增强量子产率,大幅提升灵敏度。羧基化表面 (-COOH) 便于蛋白结合。
我们还提供可用于自动免疫测定平台的300-500nm的COOH-荧光微球、COOH-染色微球和磁性微球。
Estapor®铕和荧光微球
300nm的Estapor®染色微球
Estapor®磁性微球
金纳米颗粒
金纳米颗粒(20-50 nm)和我们的金纳米颗粒试剂盒可让您根据所选的抗体来轻松自定义比色法侧流检测。金纳米颗粒具有化学惰性、保存期限长及光学性能好等特点,使之成为侧流分析法的理想之选。下载我们的生物偶联手册
Probumin
诊断级BSA可用于蛋白酶敏感免疫测定,同时也可作为稳定剂,用于需要低IgG水平的蛋白试剂;可用于分子生物学应用。纯度≥98%,典型纯度 100%。
ProClin™ 300
作为杀菌剂用于诊断制造领域,是替代现有诊断试剂防腐剂的高效、环保之选。在推荐用量下,ProClin™不会对健康造成危害,无毒理学或回收处置问题。
超纯水
由于研究项目的迅速发展和多样化、优先级不断变化、同时存在多用户和空间限制等问题,实验室选择多功能、创新且可灵活满足空间需求的设备至关重要。我们的Milli-Q® IQ 7000超纯水系统及其过滤套件可满足上述所有要求。
病毒转运培养基的主要组分
CDC最近公布了一种实验室自制病毒转运培养基的方法。参阅SOP#:DSR-052-01:病毒转运培养基制备。样本可在4℃环境中保存72小时。
病毒转运培养基的必需组分
为确保准确宣传和提供Merck产品,Merck创建了一个网站,以统一汇总与COVID-19大流行有关的所有产品信息。如果您对该病毒有任何疑问,请访问世界卫生组织COVID-19专题网站