PAT: 將品質融入生物製藥流程
具備即時監控功能
製程分析技術 (PAT) 可透過即時監控製程來確保生物製藥的品質。它利用分析工具來開發製程,以適應材料和設備的多變性。一旦確定影響關鍵品質屬性 (CQAs) 的關鍵製程參數 (CPP),就會使用分析方法來監控 CPP,使其維持在所需的設計空間內。此方法將品質設計 (QbD) 原則整合至製程中,而非僅依賴最終的產品測試。
自動化無菌取樣
自動無菌取樣特別適合上游製程 (USP) 的開發,因為它在收集細胞培養樣本方面具有顯著的優勢,但這項技術也可以用於下游製程 (DSP) 和微生物發酵。
自動無菌取樣對製程開發的益處非常顯著。使用這項 PAT 技術,樣品無需人工干预即可從源頭採集,並直接運送至分析或儲存庫,同時保持一個密閉、無菌的採樣環境。自動化無菌採樣是一種模式化和模組化的設計,在實施過程中提供了靈活和可定制的解決方案。此技術也可與拉曼光譜等其他 PAT 技術結合,以改善資料驅動模型的校準與驗證。
與目前的離線取樣和分析程序相比,自動化無菌取樣具有以下明顯優勢:
- 降低樣品來源的污染風險
- 增加擷取製程代表性資料點的頻率
- 增加實驗與分析動作之間的週轉時間
- 減少與非樣品保留時間和測試相關的不變因素數量
- 減少做出關鍵製程決策所需的實驗數量
MAST®自動採樣解決方案是一款多功能、無模式限制的無菌自動採樣解決方案,可確保在無人工干預的情況下直接從多個來源收集、傳送和分析樣品,為用戶提供更多的時間來執行其他增值任務。
相關類別
我們的現成與客製化生物製程細胞培養基 (CCM) 產品可提升上游 mAb、疫苗、基因/細胞治療製程的生產力。
Mobius®生物反應器系列包括工作臺規模(2 mL 和 3 L)、中試、臨床和...
使用 Cellicon® Cell Retention Solution 使灌注製程達到更高的細胞密度。
相關網路研討會
相關資源
- Datasheet: MAST® Autosampling Solution
The MAST® Autosampling Solution is a versatile & modality-agnostic aseptic autosampling solution for reliable on-line and near real-time sample analysis.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
- Application Note: Enabling Accelerated Raman Model Calibration for Seamless and Reproducible Real-Time Monitoring by Combining Raman and Automated Sampling Technologies
Explore how automated sampling can accelerate the integration of a Raman analyzer for a bioreactor application, speeding up the Raman model building phase, and facilitating in-line, real-time monitoring of critical process parameters (CPPs) and critical quality attributes (CQAs) during the manufacturing process.
- White Paper: Accelerate Process Development with Automated Aseptic Sampling
This whitepaper describes evaluation of the MAST® Autosampling Solution as part of an automated PAT system implemented by Takeda Pharmaceuticals.
BioContinuum™平台:您未來生物製造設備的推手!