Milli-Q® 超純水解決方案
探索我們專為現代科學家所設計的擴充超純系統產品
Find the PERFECT Type 1 WATER SYSTEM FOR YOUR LAB
您現在可以有更多的 Milli-Q® 超純水 (Type 1) 系統選擇,以完美滿足您的實驗室需求與限制。
- 從我們最先進的 Milli-Q® IQ 系統 中選擇,這些系統提供完整的 Qualification 程序、先進的數據追蹤、MyMilli-Q™ Remote Care 以及精確的 TOC 監測。這些系統被認定為更環保的替代產品,使用較少的電力、材料和包裝,並且完全不含汞(檢閱 永續設計計分卡)。
- 或探索我們的Milli-Q® EQ 系統 擁有直覺式觸控螢幕、靈活的 Q-POD® 點膠方式,以及節省空間的安裝選項。這些系統提供專用的創新技術,可靈活適應您的實驗室限制。
CONFIDENCE IN HIGH-QUALITY MILLI-Q® Analytical Grade lab WATER
使用任何Milli-Q®超純水系統,您可以確保每次分配的水都是高品質的。Milli-Q® IQ 和 EQ 7 系列系統都包含相同的強大淨化介質組合,能持續提供痕量級的超純水品質。無論您的給水水質如何,您都可以完全信賴這些系統為您的敏感實驗提供穩定的水質。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Water System
終極實驗室用水解決方案
超越您最嚴格的期望 - 從提高生產力到降低環境衝擊。
Milli-Q® IQ 7000 超純水系統
看看 Milli-Q® IQ 7000 系統如何改變您在實驗室的工作方式。
Milli-Q® EQ 7008/16 超純水& 純水系統
靈活適應您的實驗室<
真正的 Milli-Q® Ultrapure 體驗,專為現代科學家設計。
四個實驗室水系統。一次原汁原味的 MILLI-Q®體驗。
- 輕鬆靈活的 Q-POD® 分裝。使用「拇指輪」分裝超純水簡單、精確且毫不費力。
3D 模式
专为提供极精简与友善操作接口的 Q-POD 所设计。互動式螢幕簡化了系統使用和資料存取。 - 節省空間的設計。只需 與 POD 分液器和觸控螢幕互動 -- 這些精巧的系統便可輕鬆整合到任何實驗室環境中。
- 改進的可持續性。 與上一代系統和濾筒相比,這些精巧的系統和淨化套件減少了對環境的影響。拋光筒體積小了 33%,重量也輕了 33%,實驗室關閉模式可節省用水和能源,包裝也更環保。
- 量身定制的介质可优化性能。净化滤芯可适应您的进水情况,无论是超硬的自来水,还是 Elix® 或非 Elix® 纯水进水。
超純水系統功能比較
檢視下面的比較表,了解 Milli-Q® IQ 和 EQ 7 系列 超純水系統的異同。
選擇適合您的第 1 類純水系統
為您的實驗室選擇合適的超純水系統將取決於幾個參數,例如:
- 可用的給水
- 每日用水量需求
- 監測需求
聯絡我們的實驗室用水專家,討論最適合您需求的超純水系統。
相關資源
小冊子:Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Water System
手冊:Milli-Q® IQ 7000 超純水系統
小冊子:Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure (RO) Water System
小冊子:Milli-Q® EQ 7000 超純水系統
小冊子:Milli-Q® IQ Element for Trace Elemental Analysis
Sustainability and Milli-Q® Lab Water Solutions
R&D Notebook:用於超純水應用的殺菌型紫外 LED
Tech Article: Drinking Water Testing by Ion Chromatography using Ultrapure Water
Tech Article: Water for Silica-Sensitive Applications
Tech Article: Determination of Toxic Elements in Environmental Analyses
Tech Article:Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals
Tech Article: Trace LC-MS/MS Analysis of Hormones in Tap Water
Tech Article:下一代測序用水
Tech Article:用於胚胎學研究的不含 BPA 的水
儲水箱
淨水消耗品
應用 POD-Pak 過濾器