Merck
為您
實驗室的永續目標尋找支援
實驗室水純化對環境的影響
實驗室水純化是一個資源密集的過程,因為水系統需要水、電力和耗材才能運作。事實上,我們計算出實驗室水純化系統的全球暖化潛力約有 80% 發生在系統使用期間*
Milli-Q®水純化系統讓科學更永續發展
為了降低實驗室水純化對環境的影響,我們的工程師和產品開發人員正積極努力讓Milli-Q®水系統和製程更永續發展。如今,我們的創新系統和純化技術已經為可持續發展而設計。這表示它們可以透過以下方式幫助您的實驗室減少對環境的影響:
*根據 ISO 14040 對 Elix® 100 淨水系統進行的生命週期評估。
使用更永續的水資源系統打造更環保的實驗室
以下是 Milli-Q® 實驗室用水解決方案讓您的每一天都更永續的一些方式:
水滴圖示代表透過節約用水實現永續發展
節約用水
E.R.A.®技術優化了Milli-Q®高流量系統中的水回收,與我們上一代的反滲透產品相比,用水量最多可減少50%。
由於在 Milli-Q® IQ 和 IX 系統上採用了新的定期 EDI 沖洗,在系統使用過程中用水量減少了 13%
    燈泡圖示代表透過節能實現永續發展
    最高可節省 35% 的能源。Milli-Q® IQ、IX 和 EQ 系統透過最佳化元件和製程,以及改良的實驗室關閉模式,在產品生命週期中可比上一代系統節省高達 2000 kWh 的電力。
      無汞圖示代表不使用汞的永續性
      Zero Mercury. 我們獨特的 ech2o® UV 燈管消除了汞處理和相關的受管制棄置管理。適用於 Milli-Q® IQ 和 IX 系統。
        垃圾桶圖示代表透過減少廢棄物實現可持續發展
        Reduced chemical waste. Elix® EDI 技術可免除有害化學再生程序及相關廢棄物。
        減少塑膠使用量
        減少產品壽命結束時的影響
        新的排水蓋可將水從用完的墨盒中排出,在棄置前可將墨盒重量減少多達 35%。
          更環保的包裝圖示
          更永續的包裝。作為我們SMASH包裝計劃,Milli-Q® IQ、IX和EQ系統、POD和墨盒現正以:
          • 具有可持續森林認證的 100% 回收紙板
          • 由生物基 PE 或至少含有 50% 回收成分的 PE 製成的保護性插入物
          • 可將包裝重量和體積分別減少高達 51% 和 45% 的全新墨盒套件
            數位連線圖示代表透過數位服務實現永續性
            MyMilli-Q™數位服務讓您無需列印即可有效管理您的水系統及其資料。
              MyMilli-Q™ 數位服務圖示
              MyMilli-Q™ Remote Care支援線上診斷,並可進行遠端維修,避免維修人員登門服務。
                綠色替代產品圖示
                發現我們更環保的替代產品
                作為我們Design for Sustainability (DfS)< /a> 產品開發方法的一部分,最新一代的Milli-Q® 系統、POD和墨盒的開發在關鍵領域減少了對環境的影響。
                在產品開發方面,最新一代的Milli-Q® 系統、POD和墨盒的開發在能源、水、廢棄物和包裝等關鍵領域減少了對環境的影響。
                由於這些努力,Milli-Q® IQ 7000 / 7003 / 7005 / 7010 / IX 7003 / 7005 / 7010 / 7015 系統被認定為更環保的替代產品,就是因為這些永續性特性:
                • 在使用壽命內消耗較少的電力
                • 在使用壽命內消耗較少的水
                • 使用較少的塑膠
                • 消除汞處理
                我們邀請您尋找更環保的替代產品圖示,並檢閱每個系統的 DfS 計分卡(透過上述連結),以協助您做出更環保的採購決策。
                GREENER 替代水解決方案
                Loading
                Loading
                Milli-Q IQ 7003/05/10/15 系統榮獲 2022 年可持續實驗室產品獎
                年度可持續實驗室產品科學家選擇獎 
                全球的科學家都認為Milli-Q® IQ 7003/05/10/15水純化系統對實驗室的可持續發展產生了影響。此創新系統在 2022 年科學家選擇獎的永續產品設計類別中,獲選為 SelectScience® 年度永續產品
                Milli-Q® IQ7003/05/10/15系統幫助研究人員消除有毒物質、節約能源並減少浪費,包括與我們上一代系統相比更精巧的設計。它是第一個也是唯一一個內建 ech2o® UV 燈管的無汞自來水轉純水系統,可用於有機污染物的光氧化和細菌的失活。
                尋找創造綠色實驗室的支援
                與我們聯絡,討論我們如何支援您的實驗室朝向更永續的方向邁進,並進一步瞭解我們更環保的淨水解決方案。
                請瀏覽我們的企業責任頁面,進一步了解我們的可持續科學計劃。
                下載我們的小冊子 "可持續性與 Milli-Q® Lab Water Solutions",以獲得更多關於我們可以支援您實驗室的可持續性目標的資訊。
                相關資源