Merck
Cultura de tecidos vegetais
Isolamento de células e tecidos vegetais usando cultura de tecido
A cultura de tecidos e células vegetais descreve o crescimento e multiplicação estéreis de células, tecidos e órgãos vegetais in vitro. Células vegetais cultivadas com meios nutritivos em um ambiente artificial podem ser clonadas em escala para produzir mais rapidamente plantas maduras e sem doenças. Materiais de plantio uniforme e de alta qualidade podem ser propagados rapidamente para aplicações em engenharia genética molecular, melhoramento vegetal, produção agrícola e conservação ambiental. Tais materiais também podem ser usados para ciência vegetal, ficologia e pesquisa farmacêutica.   
Em muitos processos comuns de cultura de células vegetais, como cultura de sementes, meristema, calo, botões e outras, os tecidos são colocados em um substrato em gel, como meio de Murashige e Skoog (geralmente chamado de meio MS, MSO ou MS0) ou meio B5 de Gamborg. Os tecidos também podem ser colocados em meio líquido, como é o caso com cultura de suspensão celular. A formulação de meios de cultura vegetal pode incluir macronutrientes, micronutrientes, vitaminas e suplementos orgânicos, aminoácidos e suplementos à base de nitrogênio, hormônios de crescimento vegetal e reguladores do crescimento vegetal (RCV) e variará dependendo das necessidades específicas da planta.
Desenvolvimentos recentes em bioengenharia e ciência vegetal avançaram os processos de cultura de tecidos e células vegetais.
Categorias em destaque
Meios para cultura vegetal para cultivo de células, tecidos e órgãos.
Meios para cultura vegetal
Cultive células, órgãos e tecidos com meios de cultura de plantas como MS, B5, Phytamax™ Orchid Medium, enriquecidos com nutrientes e reguladores.
Comprar produtos
Reagentes para cultura de células, tecidos e órgãos vegetais
Reagentes para culturas vegetais
Reagentes para cultura de tecidos vegetais, incluindo agentes gelificantes, reguladores do crescimento vegetal, auxinas, citocininas e outros suplementos para auxiliar o crescimento e desenvolvimento de células e tecidos vegetais em cultura.
Comprar produtos
Sistema de purificação de água ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - sistema de purificação de água tipo 1 e tipo 2 para laboratório, com unidades de produção e de tanque, além de dispensadores de água pura e ultrapura.
Sistemas de purificação de água para laboratório de bancada Milli-Q®
Os sistemas Milli-Q® oferecem tecnologias inovadoras de purificação de água projetadas para apoiar necessidades de pesquisa em laboratório, metas de sustentabilidade e outros requisitos importantes.
Comprar produtos
Detalhe da caixa de luz ultravioleta laboratorial durante o preparo de um gel de agarose para eletroforese usado na separação de DNA
Agarose: Propriedades e aplicações de pesquisa
Oferecemos biorreagentes de agarose em graus adequados para aplicações em cultura celular e biologia molecular, desde cromatografia a eletroforese de proteínas e ácidos nucleicos em gel.
Comprar produtos
Plant cell and tissue isolation and expansion
Triagem de patógenos vegetais para conservação de espécies
A contaminação microbiana pode ser introduzida em toda etapa do processo de cultura de tecidos, o que pode causar efeitos desastrosos nos esforços fundamentais de conservação de espécies. Técnicas meticulosas de cultura de tecidos são usadas com espécies de plantas em perigo, ameaçadas de extinção e raras para reproduzir rapidamente materiais com um alto coeficiente de multiplicação e rápida expansão a partir de amostras vegetais iniciais limitadas. A triagem de patógenos pode evitar perdas significativas em sistemas de micropropagação, aprimorando a eficiência da produção e melhorando a qualidade do produto final para fins de conservação. Meios de cultura de tecidos vegetais que incorporam triagem de patógenos podem ajudar a diagnosticar, tratar ou impedir a contaminação futura e facilitar a produção mais rápida de plantas maduras e sem doenças.
Reguladores do crescimento vegetal otimizados para desenvolvimento farmacêutico
Metabólitos secundários vegetais são formados por componentes fitoquímicos complexos que conferem funções protetoras e não essenciais às plantas, mas podem ter valor medicinal significativo aos seres humanos. Quando aplicados no estágio ideal do desenvolvimento, estimulantes como reguladores do crescimento vegetal (RCVs) podem auxiliar o crescimento celular e desencadear vias metabólicas secundárias que estimulam respostas regulatórias de plantas na síntese de substâncias fenólicas e flavonoides. Produtos de origem vegetal, como flavorizantes, aromatizantes, alcaloides, pigmentos e produtos farmacêuticos têm um valor considerável. Técnicas de cultura de tecidos vegetais podem contribuir para meios de produção econômicos, sustentáveis e controlados desses produtos, o tempo até a entrada no mercado e acelerar aplicações comerciais.
Isolamento e cultura de protoplastos para melhora de plantações
Técnicas de cultura de tecidos vegetais podem ser usadas em iniciativas de melhoramento vegetal para atender às crescentes demandas globais de alimentos. O isolamento e cultura de protoplastos permite que agricultores superem os desafios do melhoramento tradicional e facilitam a transferência gênica que permite testar características desejáveis. Protoplastos são células sem paredes celulares e que podem ser usados em sistemas de cultura de tecidos vegetais para regenerar plantas inteiras a partir de uma única célula. Iniciativas de aprimoramento de cultivares para aumentar a qualidade, quantidade e eficiência da produção agrícola podem gerar híbridos desejados com o uso de fusão, isolamento e cultura de protoplastos, apesar de problemas de incompatibilidade no melhoramento tradicional de plantas.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos