Merck
Aminoácidos
Ilustração de um ribossomo movimentando-se ao longo do RNAm para incorporar aminoácidos em um polipeptídeo.
Aminoácidos (AAs) são um grupo de moléculas orgânicas em que cada um é composto por um grupo amina básico (-NH2), um grupo carboxila ácido (-COOH) e um grupo R orgânico (ou cadeia lateral) que é exclusivo de cada aminoácido. Aminoácidos são elementos estruturais de proteínas e também os intermediários no metabolismo. Os grupos amina e carboxila dos aminoácidos reagem para formar uma ligação amida covalente, chamada ligação peptídica. Essa característica dos aminoácidos permite sua polimerização para formar proteínas e peptídeos, os quais, de modo geral, têm cadeias de aminoácidos mais curtas. Aminoácidos podem ser classificados em três grupos: aminoácidos essenciais, aminoácidos não essenciais e aminoácidos condicionais. Aminoácidos são usados comumente como suplementos em meios de cultura celular e em pesquisa metabólica. Descubra como nossos aminoácidos de purezas e graus variados podem fazer a diferença em seus projetos de pesquisa.
    Recursos de produtos relacionados
    Aminoácidos em cultura celular
    Por serem os elementos estruturais das proteínas, é essencial adicionar aminoácidos aos meios de cultura celular. Aminoácidos não essenciais (AANE) são aqueles tipicamente produzidos pelo organismo, mas que podem ser adicionados a meios de cultura (individualmente ou na forma de um coquetel de AANE) como um suplemento para estimular o crescimento celular e promover longevidade.
    Poliaminoácidos
    Nossos poliaminoácidos têm propriedades que imitam proteínas, tornando-os ideais para liberação de medicamentos e liberação de ácidos nucleicos, tanto in vitro como in vivo. Fornecemos poliaminoácidos para pesquisa e BPFa, com melhor solubilidade, estabilidade de ligação a medicamentos, encapsulamento de medicamentos, direcionamento a medicamentos, capazes de contornar fatores de resistência a múltiplos medicamentos (MDR), mínima estimulação do sistema imunológico, baixa toxicidade e biodegradáveis. Fabricamos poliaminoácidos personalizados para faixas de pesos moleculares específicas ou faixas de polidispersão (distribuição de tamanho). Além disso, podemos conjugar poliaminoácidos a insumos farmacêuticos ativos (IFA) para uso na liberação de medicamentos. 
    Aminoácidos não naturais
    Aminoácidos não naturais são aminoácidos não proteinogênicos que ocorrem de forma natural ou são sintetizados quimicamente. Independentemente de se utilizados como componentes estruturais, limitações conformacionais, estruturas poliméricas (scaffold) moleculares ou produtos farmacologicamente ativos, nossos aminoácidos não naturais representam uma gama praticamente infinita de diversos elementos estruturais para o desenvolvimento de novas ideias em compostos peptídicos e não peptídicos. Devido à sua diversidade estrutural aparentemente ilimitada e versatilidade funcional, eles são amplamente usados como elementos estruturais quirais e estruturas poliméricas moleculares no desenvolvimento de bibliotecas combinatórias para construção. Usados como sondas moleculares, eles podem ajudar a entender melhor a função de sistemas biológicos. Análogos otimizados e aperfeiçoados de efetores, inibidores ou substratos peptídicos, também são excelentes ferramentas analíticas e sondas moleculares para a investigação de vias de transdução de sinal ou regulação gênica.