Fatores de adesão
Células de mamíferos crescem em uma mistura complexa de polímeros extracelulares e moléculas de sinalização in vivo. Esta mistura é chamada de matriz extracelular (MEC) e as interações entre ela e a célula são cruciais para processos fisiológicos, incluindo crescimento e diferenciação celular, formação de características morfológicas e motilidade celular. Algumas células cultivadas in vitro têm a capacidade de expressar e secretar prontamente os componentes da MEC quando cultivadas em câmaras de cultura de vidro ou polistireno. Outros tipos celulares não produzem componentes da MEC prontamente e, portanto, pode ser desafiador cultivá-las quando não aderem à superfície de cultura, limitando sua capacidade de ser um modelo preditivo de processos fisiológicos. Uma solução é revestir os utensílios de cultura com componentes da MEC ou com polímeros sintéticos que imitam de outra forma as interações entre a célula e a MEC. Esses componentes são denominados de fatores de adesão e podem ser um componente essencial para a cultura de células saudáveis e viáveis in vitro.
Products
Fatores de adesão essenciais
Foram desenvolvidos diversos fatores de adesão naturais e sintéticos para uso em aplicações de cultura celular. Em alguns casos, os fatores de adesão devem ser testados empiricamente quanto à adequação para uma determinada condição de cultura celular. Abaixo encontra-se uma lista de fatores de adesão comuns a serem considerados para otimização das condições de cultura celular.
|
|
|
Escolha de fatores de adesão
Muitos desses fatores de adesão são derivados de diferentes origens biológicas e ocorrem em diversas isoformas. Alguns fatores de adesão são puramente sintéticos, como a poli-L-lisina. Em determinadas aplicações, um fragmento peptídico de um fator (como colágeno) pode ser uma alternativa útil à proteína de comprimento total. Para conveniência em aplicações de cultura celular, muitos fatores de adesão podem ser adquiridos em formato líquido, o que facilita o revestimento dos utensílios de cultura; para eficiência ainda maior, as superfícies de cultura pré-revestidas com fatores de adesão poupam tempo e aumentam a reprodutibilidade.
Recursos de produtos relacionados
- Article: Extracellular Matrix Proteins and Tools for Cell Culture Optimization
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
- Article: Fibronectin
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
- Protocol: Poly-L-Lysine Cell Attachment
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
- Protocol: Laminin Coating for Cell Culture
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.