Fabricação de vacinas de DNA plasmidial
Processo de vacinas de DNA plasmidial
O DNA plasmidial (pDNA) é um componente importante das terapias à base de vetores virais. Essas moléculas de DNA circular podem ser usadas como o transgene terapêutico, para codificar o capsídeo viral ou como a vacina em si. Vacinas de DNA foram aprovadas para uso em animais e foram desenvolvidas contra o vírus SARS-CoV-2. O pDNA também é usado como o material de partida para vacinas de mRNA.
A fabricação do pDNA apresenta diversos desafios. A produção enfrenta uma baixa produtividade da fermentação microbiana. Além disso, o processo de purificação é complicado pelo fato de que o lisado bacteriano é altamente viscoso e contém contaminantes com propriedades semelhantes às do pDNA, acarretando uma separação de baixa resolução. Esses desafios podem ser superados com o uso de uma plataforma completa que consiste em tecnologias de uso único avançadas.
Artigos técnicos relacionados
- A tecnologia de mRNA oferece versatilidade terapêutica; os seus sistemas de liberação induzem a produção de proteínas para várias aplicações.
- An overview of the cell harvest, lysis, neutralization, and clarification steps used for pDNA purification along with case study and practical advice.
- Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
- Cost Modeling Vaccine Manufacturing: Estimate Production Costs for mRNA and other Vaccine ModalitiesA custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
- Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
- This page answers all the frequently asked questions related to our Eshmuno® Fit custom affinity resin development services.
- Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
- This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
- Ver todos (10)
Acelere o tempo até a fase clínica e, ao mesmo tempo, aumente a produtividade upstream
O pDNA apresenta diversos desafios que podem ser superados com tecnologias de uso único avançadas para a coleta e clarificação de células. Centrifugação ou microfiltração TFF (MF-TFF) é usada para remover o caldo de fermentação gasto, enquanto os filtros de profundidade demonstraram desempenho excelente em diversas condições para a clarificação.
Atinja metas de rendimento e eficiência com remoção robusta de impurezas
A troca aniônica (AEX) demonstrou eliminação robusta de proteínas, RNA, gDNA e endotoxinas. Por outro lado, é muito desafiador separar isoformas de plasmídeos com troca iônica. Nesse caso, a HIC (do inglês, cromatografia de interação hidrofóbica) pode ser usada e está bem posicionada após AEX devido ao agregado de eluatos de alta salinidade.
Maximize a recuperação downstream
A purificação do pDNA é complexa e requer uma combinação de TFF e cromatografia. A TFF pode ser posicionada entre as etapas de clarificação e de cromatografia, onde as impurezas residuais podem ser lavadas por meio da diafiltração e o pDNA concentrado para cromatografia. Resinas e membranas podem ser usadas para purificação cromatográfica. Resinas oferecem instalações flexíveis e boa seletividade enquanto membranas oferecem alta capacidade de ligação e taxas de vazão.
Garanta a segurança de pacientes
Uma vez purificado e formulado, o pDNA deve ser submetido à filtração estéril para garantir a segurança de pacientes. Embora essa etapa possa parecer uma operação relativamente simples, a filtração do pDNA pode ser desafiadora devido ao tamanho grande dos plasmídeos, alta viscosidade da solução e retenção bacteriana para formulações com a adição de adjuvantes. Muitos parâmetros do processo devem ser considerados para otimizar a filtração de grau esterilizante, incluindo a concentração de sal e o tamanho, pureza e concentração de plasmídeos.
Clarificação
Obtenha uma clarificação eficiente e robusta para maximizar o sucesso de suas operações de purificação downstream, reduzindo os níveis de impurezas e partículas.
- Clarificação primária/secundária com filtros de profundidade Millistak+® em formato HC POD
- Clarificação primária com filtros de profundidade Clarisolve®
- Clarificação secundária com filtros de cartucho Milligard®
- Clarificação secundária com filtros de cartucho Polysep™ II
- Solução Mobius® FlexReady para clarificação em larga escala
Filtração de fluxo tangencial downstream
Atinja metas de rendimento, eficiência e recuperação de pDNA garantindo a remoção robusta de impurezas
Meios e tampões líquidos de cultura celular para bioprocessamento
Oferecemos os recursos de líquidos filtrados estéreis de mais alta qualidade do setor, fornecendo produtos para meios de cultura celular, tampões, CIP e SIP prontos para uso, provenientes de instalações em conformidade com as BPF em todo o mundo para otimizar sua produção de biofarmacêuticos.
Cromatografia downstream
Enfrente e supere qualquer desafio de purificação cromatográfica de pDNA em seu processo downstream para obter maior produtividade, eficiência e velocidade.
- Tampões e reguladores de pH
- Cromatografia de membrana com membranas cromatográficas Natrix® Q Pilot
- Cromatografia de membrana com Natrix® Q Recon Mini
- Cromatografia de captura e/ou polimento com resinas cromatográficas Fractogel® EMD DEAE
- Cromatografia de captura e/ou polimento com resinas cromatográficas Fractogel® EMD DMAE
Formulação, filtração e envase estéreis
Garanta a segurança de pacientes com um processo de filtração estéril confiável e robusto
- Filtração estéril com membrana estéril de alta capacidade (SHC) Millipore Express® (PES)
- Formulação de biomoléculas com produtos químicos e excipientes Emprove® para processos
- Envase com as soluções de envase de uso único Mobius®
- Materiais granulados
- Conjuntos 2D e 3D e sistemas de armazenamento Mobius®
Software de análise e tecnologia PAT
A tecnologia de análise de processos (PAT) e o software de análise podem ser usados para criar qualidade nos processos de fabricação de vacinas de subunidades proteicas, monitorando e controlando os processos em linha e em tempo real.
Serviços para produtos
Oferecemos uma variedade de serviços de produtos para atender às demandas que seu trabalho exige, desde a instalação de sistemas e equipamentos, qualificação de sistemas, serviços de validação, planos de manutenção e serviços, treinamento e serviços especializados.
Recursos relacionados
- Nota de aplicação: Cell Harvest, Lysis, Neutralization & Clarification of Plasmid DNA
- Nota de aplicação: Tangential Flow Filtration (UF/DF) of Plasmid DNA
- Nota de aplicação: Chromatographic Purification of Plasmid DNA
- Nota de aplicação: Sterilizing Grade Filtration Unit Operations for Plasmid DNA Processes
- Informe técnico: Designing a Plasmid DNA Downstream Purification Process, for mRNA