Merck
Mfg de vacinas de vetores virais
Trem de processo ilustrando o fluxo de vacinas de vetores virais com vários ícones representando diferentes estágios, conectados por setas em um caminho em loop.
Etapas do processo para vacinas de vetores virais
Uma vacina de vetor viral vivo usa um microrganismo atenuado ou inofensivo como um adenovírus para transportar porções de um antígeno para estimular uma resposta imunológica. Vacinas vetorizadas são capazes de induzir uma imunidade potente mediada por células, que é essencial para doenças complexas como AIDS, malária e câncer, entre outras.
Embora o processo de fabricação para vetores de vacinas seja razoavelmente modelado, podem surgir alguns desafios, uma vez que diversos vírus diferentes com propriedades variáveis podem ser utilizados. Para vetores virais grandes, a esterilidade do processo é essencial devido à perda de rendimento associada à filtração estéril. Também existem desafios relacionados à agregação e estabilidade dos vetores.
Além disso, muitos processos de fase I/II envolvem culturas celulares aderentes e, como resultado, o escalonamento para a fase III e fabricação comercial pode requerer ajustes no processo para atingir as metas de produção. Em fases posteriores, o rendimento e a pureza do produto são fundamentais, uma vez que são necessários títulos de alta dose no produto final.  Saiba mais sobre fabricação de vacinas de vetores virais.
Categorias em destaque
Três biorreatores de bioprocessamento Mobius<sup>®</sup> de uso único. Microbiorreator Mobius® Breez à esquerda, biorreator de uso único Mobius® 3 L no centro e biorreatores Mobius® iFlex à direita.
Biorreatores de uso único Mobius® para processamento
A família de biorreatores Mobius® oferece biorreatores de uso único para cultura celular, desde o desenvolvimento inicial até a produção comercial, com suporte a várias escalas.
Comprar produtos
Três misturadores de uso único Mobius® Power MIX em aço inoxidável de tamanhos diferentes; médio à esquerda, grande no centro e pequeno à direita.
Misturadores de uso único
Explore as soluções de mistura de uso único Mobius® para mistura de ingredientes farmacêuticos e preparação de soluções de processo.
Comprar produtos
Vários recipientes de medicamentos líquidos e ferramentas de aplicação em um fundo branco. Há um frasco vermelho de xarope para tosse com um copo medidor, um frasco conta-gotas âmbar menor, um frasco medicinal transparente e uma seringa injetando líquido em outro frasco
Excipientes para a sua aplicação líquida
Quer você esteja desenvolvendo soluções, emulsões ou suspensões, nós fornecemos excipientes farmacêuticos de alta qualidade para formulações líquidas.
Comprar produtos
Esta imagem mostra dois cientistas em um laboratório com biorreatores ao fundo.
Nutrientes e meios de cultura celular para bioprocessamento
Nossos produtos de meios de cultura celular (MCC) para bioprocessamento personalizáveis e para pronta entrega aumentam a produtividade em processos upstream de produção de anticorpos monoclonais (mAb), vacinas e terapias gênicas/celulares.
Comprar produtos
Acelere o tempo para até à fase clínica e garanta um aumento de escala confiável
Os processos de cultura upstream desenvolvidos para a fabricação de vacinas de vetores virais devem ser otimizados para atender aos requisitos de produtividade. Essa otimização inclui etapas de lise e clarificação celulares que são essenciais para a remoção de células e detritos celulares e para garantir uma coleta robusta de vetores. No entanto, o processo upstream é bem-sucedido apenas se puder ser escalonado de forma confiável para atender à demanda esperada do mercado.
Atinja metas de rendimento e eficiência com remoção robusta de impurezas
Ácidos nucleicos de células lisadas são um contaminante comum em processos de vacinas de vetores virais. Os regulamentos exigem que o nível de ácidos nucleicos residuais das células hospedeiras fique abaixo de 10 ng/dose de vacina viral atenuada. O tratamento com a endonuclease Benzonase® seguido por filtração de fluxo tangencial é uma combinação robusta e poderosa para degradar e remover componentes de ácidos nucleicos residuais.
Maximize a recuperação downstream
Lotes clínicos em pequena escala são tipicamente purificados com o uso de ultracentrifugação por gradiente de densidade à base de CsCl, enquanto a produção em larga escala requer um processo de cromatografia de duas ou três etapas. A troca aniônica normalmente é usada para remover HCP (do inglês, proteínas de células hospedeiras), DNA, RNA e outros contaminantes importantes, enquanto a cromatografia de exclusão por tamanho é usada para a remoção de contaminantes em níveis de traço.
Garanta a segurança de pacientes
A filtração estéril garante a esterilidade do produto formulado final e a segurança de pacientes. Um tamanho de poro de filtro de 0,22 µm ou menos é necessário para eliminar os contaminantes microbianos. O nível de agregados virais é uma consideração importante no processo de filtração estéril. Esses agregados precisam ser controlados com a otimização da formulação, caso contrário, o processo de filtração estéril será desafiador com potencial para altas perdas no rendimento.
A imagem mostra um ícone azul simples que representa uma cultura de microrganismos em uma placa de Petri em um suporte.
Tratamento e clarificação com nucleases
A imagem mostra um símbolo circular azul contendo várias formas e setas. As formas incluem círculos, triângulos e retângulos, enquanto as setas apontam para diferentes direções.
A imagem mostra um símbolo circular azul contendo várias formas e setas. As formas incluem círculos, triângulos e retângulos, enquanto as setas apontam para diferentes direções.
Há três estruturas separadas formadas por círculos azuis conectados por linhas, que se assemelham a modelos moleculares. Cada estrutura consiste em vários círculos interconectados de forma não linear, dando uma impressão de complexidade e diversidade. A cor azul é uniforme em todas as estruturas e suas linhas de conexão.
A imagem mostra um contorno azul simples de uma garrafa com uma tampa. Dentro do frasco, há um ícone de estrutura molecular, também em azul. A garrafa tem laterais retas e uma tampa quadrada, todas delineadas em azul. A estrutura molecular consiste em círculos conectados por linhas.
Oferecemos os recursos de líquidos filtrados estéreis de mais alta qualidade do setor, fornecendo produtos para meios de cultura celular, tampões, CIP e SIP prontos para uso, provenientes de instalações em conformidade com as BPF em todo o mundo para otimizar sua produção de biofarmacêuticos.
Filtração final e envase estéreis
Ilustração com contorno azul de um projetor conectado a um monitor de computador exibindo um gráfico de linhas.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa pesquisa de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos