Merck
Fabricação de vacinas: Desenvolvimento de processos e conhecimentos técnicos
Recursos de desenvolvimento e fabricação de vacinas
As vacinas estão entre as intervenções em saúde mais econômicas contra patógenos e outras doenças infecciosas, salvando milhões de vidas anualmente e melhorando a qualidade de vida de inúmeras outras. Contudo, a crescente demanda global impõe sérios desafios para os fabricantes de vacinas. Cada novo patógeno ou surto aumenta a variedade de tipos de vacinas e métodos de fabricação necessários, impedindo o estabelecimento de modelos de processamento robustos que poderiam melhorar a eficácia, segurança e acessibilidade econômica geral. 
Do ponto de vista da fabricação, muitos fatores são fundamentais para acelerar a produção de vacinas e atingir as metas de desempenho. Estes incluem aumento de escala previsível, produtividade otimizada upstream, remoção robusta de impurezas, recuperação maximizada downstream, velocidade até a chegada à fase clínica, segurança do paciente e conformidade regulatória. Alcançar melhorias nos processos pode impulsionar o sucesso de todas as plataformas de desenvolvimento de vacinas descritas abaixo, mas são necessárias tecnologias inovadoras e um alto nível de conhecimento técnico em aplicação. 
PLATAFORMAS DE FABRICAÇÃO DE VACINAS
x
Vacinas à base de vírus
O processo para fabricar vacinas à base de vírus atenuado é complexo, consiste em diversas etapas e deve manter o potencial infeccioso do vírus atenuado.
Saiba mais
x
Vacinas de partículas semelhantes a vírus (VLP)
A fabricação de VLPs envolve a expressão baseada em células da proteína da capa do vírus. As VLPs podem ser expressas em vários sistemas de expressão heteróloga, incluindo cultura de células de mamíferos, sistema baculovírus/cultura de células de insetos, fermentação microbiana e plantas.
Saiba mais
x
Vacinas de vetores virais
Embora o processo de fabricação para vetores de vacinas seja razoavelmente modelado, podem surgir alguns desafios, uma vez que diversos vírus diferentes com propriedades variáveis podem ser utilizados.
Saiba mais
x
Vacinas de DNA plasmidial
A fabricação do pDNA apresenta diversos desafios. A produção enfrenta uma baixa produtividade da fermentação microbiana. Além disso, o processo de purificação é complicado pelo fato de que o lisado bacteriano é altamente viscoso e contém contaminantes com propriedades semelhantes às do pDNA, acarretando uma separação de baixa resolução.
Saiba mais
x
Vacinas de mRNA
O desenvolvimento e a fabricação de vacinas de mRNA são comparativamente simples, escalonáveis e extremamente rápidos. O mRNA é produzido por síntese in vitro por meio de um processo enzimático, não há necessidade de remover células ou proteínas de células hospedeiras e permite que as instalações de BPF mudem para um novo alvo de proteína em um período de tempo muito curto.
Saiba mais
Vacinas de subunidades proteicas
Vacinas de subunidades proteicas
As vacinas de subunidades proteicas usam fragmentos purificados e recombinantes de proteínas virais como antígenos para estimular o sistema imunológico e criar imunidade protetora. Como os fragmentos de proteínas virais são incapazes de causar infecção, as vacinas baseadas em proteínas recombinantes são consideradas mais seguras do que o uso de vírus vivos atenuados ou inativados.
Saiba mais
Artigos relacionados
Encontre mais artigos