1136002
USP
克林霉素 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
Clindamycin hydrochloride monohydrate, (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride monohydrate
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
clindamycin
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S([C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)[C@H](NC(=O)[C@H]2[N+H](C[C@@H](C2)CCC)C)[C@@H](Cl)C)C.[Cl-].O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
InChI key
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3