Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
质量水平
表单
solid
旋光性
[α]/D -78 to --71°
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
应用
pharmaceutical (small molecule)
作用机制
protein synthesis | interferes
SMILES字符串
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
基因信息
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , MLNR(2862)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
抗菌谱:该产品可以抗革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌。
注意
制备说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
蛋白质合成是一个复杂、多步骤过程,涉及到很多酶以及构象排列。但是,阻碍细菌蛋白质合成的大部分抗生素对该过程的干扰发生在70S细菌核糖体的30S亚基或50S亚基。